Learn More
GPR171 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Produktkod. 16839834 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
20 μL
150 μL
Förpackningsstorlek:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
16839834 20 μL 20 microlitros
16829834 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16839834 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer 203071AP20UL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
Specifikationer
Antígeno GPR171
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica GPR171
N.º de referencia del gen O14626
Alias de gen G protein coupled receptor 171, GPR171, H963
Símbolos de los genes GPR171
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GPR171 Fusion Protein Ag14141
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29909
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.