missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR17 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15557311
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15557311 100 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15557311 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA3005

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IHC (P) analysis shows positive staining of GPR17 in human kidney tissue.

The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1,000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR17 is an orphan G protein-coupled receptor involved in orchestration of oligodendrocyte differentiation and myelination in the central nervous system. GPR17 is expressed in brain, kidney, heart and umbilical vein endothelial cells. GPR17 has dual specificity for uracil nucleotides and cysteinyl leukotrienes and signals through G(i) and inhibition of adenylyl cyclase. May mediate brain damage by nucleotides and cysteinyl leukotrienes following ischemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR17
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación whole serum with 0.05% sodium azide
génica GPR17
N.º de referencia del gen Q13304
Alias de gen AI853548; DKFZp686M18273; G protein-coupled receptor 17; Gpr17; gpr17 {ECO:0000312; G-protein coupled receptor 17; P2Y-like receptor; R12; RGD:1589785}; UDP/CysLT receptor; Uracil nucleotide/cysteinyl leukotriene receptor; Y12546; Z94155
Símbolos de los genes GPR17
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated Cys-SFEGKTNESSLSAKSEL.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2840
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.