Learn More
Invitrogen™ GPR158 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15720981 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15720981 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15720981 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA553030
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: LGLAGKTQTA GVEERTKSQK PLPKDKETNR NHSNSDNTET KDPAPQNSNP AEEPRKPQKS GIMKQQRVNP TTANSDLNPG TTQMKDNFDI GEVCPWEVYD LTPGPVPSES KVQKHVSIVA SEMEKNPTFS LKEKSHHKP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 76%.
Orphan receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR158
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica GPR158
N.º de referencia del gen Q5T848
Alias de gen 5330427M13Rik; G protein-coupled receptor 158; Gpr158; KIAA1136; mKIAA1136; Probable G-protein coupled receptor 158
Símbolos de los genes GPR158
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GPR158. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90844).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57512
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG