Learn More
GPR133 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 11572612
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 UG
11572612 25 μg 25 UG
1 options
Código de producto. 11572612 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA132849
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
PA1-32849 detects GPCR GPR133 from human samples.
GPRs are characterized by the presence of 7 transmembrane domains. GPR133 is an orphan receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR133
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica ADGRD1
N.º de referencia del gen Q6QNK2
Alias de gen Adgrd1; adhesion G protein-coupled receptor D1; adhesion G-protein coupled receptor D1; DKFZp434B1272; E230012M21Rik; FLJ16770; G protein-coupled receptor 133; GPR133; G-protein coupled receptor 133; G-protein coupled receptor PGR25; MGC138512; MGC138514; Pgr25; probable G-protein coupled receptor 133
Símbolos de los genes ADGRD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 20 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GPR133
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG