Learn More
GPR120 modulator 2, MedChemExpress
Descripción
GPR120 modulator 2 is a G protein coupled receptor 120 (GPR120) modulator extracted from patent US8394841B2, compound example F13. GPR120 modulator 2 can be used for the research of diseases associated with abnormal or deregulated GPR120, such as diabetes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GPR120 modulator 2 |
| CAS | 1050506-87-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H18ClNO3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.81 mM) |
| SMILES | O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=NC(C3=CC=CC=C3Cl)=CS2)C=C1C |
| Peso molecular (g/mol) | 387.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.88 |
| Mostrar más |