Learn More
GPR120 modulator 1, MedChemExpress
Código de producto. 16470528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470528 5 mg 5 miligramos
16428068 10 mg 10 miligramos
16413987 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16470528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50162
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress GPR120 modulator 1 is a G protein coupled receptor 120 (GPR120) modulator extracted from patent US8394841B2, compound example F1. GPR120 modulator 1 can be used for the research of diseases associated with abnormal or deregulated GPR120, such as diabetes.
GPR120 modulator 1 is a G protein coupled receptor 120 (GPR120) modulator extracted from patent US8394841B2, compound example F1. GPR120 modulator 1 can be used for the research of diseases associated with abnormal or deregulated GPR120, such as diabetes.
Specifica
Nombre del producto químico o material GPR120 modulator 1
CAS 1050506-75-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16ClNO4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.51 mM)
SMILES O=C(O)COC1=CC=C(OCC2=NC(C3=CC=CC=C3Cl)=CS2)C=C1C
Peso molecular (g/mol) 389.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.85
Porcentaje de pureza 98.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.