Learn More
GPR120 modulator 1, MedChemExpress
Descrizione
GPR120 modulator 1 is a G protein coupled receptor 120 (GPR120) modulator extracted from patent US8394841B2, compound example F1. GPR120 modulator 1 can be used for the research of diseases associated with abnormal or deregulated GPR120, such as diabetes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | GPR120 modulator 1 |
| CAS | 1050506-75-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H16ClNO4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.51 mM) |
| SMILES | O=C(O)COC1=CC=C(OCC2=NC(C3=CC=CC=C3Cl)=CS2)C=C1C |
| Peso molecular (g/mol) | 389.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.85 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?