Learn More
GPR120 Agonist 3, MedChemExpress
Código de producto. 16499916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499916 50 mg 50 miligramos
16484626 100 mg 100 miligramos
16472746 25 mg 25 miligramos
16466117 5 mg 5 miligramos
16403398 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101492
MedChemExpress GPR120 Agonist 3 is a selective Gpr120 agonist with a logEC50 of −7.62.
GPR120 Agonist 3 is a selective Gpr120 agonist with a logEC50 of −7.62.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GPR120 Agonist 3
CAS 1599477-75-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23ClF3NO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (123.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)CC(CC1)CCC21CCN(C3=CC(OC(F)(F)F)=CC=C3Cl)CC2
Peso molecular (g/mol) 405.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.84
Porcentaje de pureza 99.08%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism