Learn More
GPR120 Agonist 2, MedChemExpress
Código de producto. 16490737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490737 50 mg 50 miligramos
16477147 5 mg 5 miligramos
16455316 100 mg 100 miligramos
16444428 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111353
MedChemExpress GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
Specifications
Nombre del producto químico o material GPR120 Agonist 2
CAS 1234844-11-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25ClO4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.57 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=C(OC(C)(C)C3)C3=CC(Cl)=C2)C(C)=C1C
Peso molecular (g/mol) 388.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.88
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism