missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR119 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15374711
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15374711 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15374711 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA533615

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Bat (100%); Marmoset, Mouse, Hamster, Panda, Dog, Horse (95%); Rat, Elephant, Rabbit (90%); Bovine, Pig (80%). Proteinase K treatment is required for antigen retrieval.

GPCR GPR119 is a member of the G protein coupled receptor (GPCR) family. Members of this protein family contain seven putative transmembrane domains and may mediate signaling processes to the interior of the cell via activation of heterotrimeric G proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR119
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica GPR119
N.º de referencia del gen Q8TDV5
Alias de gen G protein-coupled receptor 119; glucose-dependent insulinotropic receptor; GPCR2; Gpr119; G-protein coupled receptor 119; G-protein coupled receptor 2; HGPCR2; RP1-20I3.4
Símbolos de los genes GPR119
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 20 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GPR119.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 139760
Especies diana Human, Bat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.