missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPN1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15775711 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15775711 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15775711 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA557821

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ALDAGTAKDS LSPVLHPSDL ILTRGTLDEE DEEADSDTDD IDHRVTEESH EEPAFQNFMQ ESMAQYWKRN NK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 83%.

Small GTPase required for proper nuclear import of RNA polymerase II (RNAPII) (PubMed:20855544, PubMed:21768307). May act at an RNAP assembly step prior to nuclear import (PubMed:21768307). Forms an interface between the RNA polymerase II enzyme and chaperone/scaffolding proteins, suggesting that it is required to connect RNA polymerase II to regulators of protein complex formation (PubMed:17643375). May be involved in nuclear localization of XPA (PubMed:11058119).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPN1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Gpn1
N.º de referencia del gen Q9HCN4
Alias de gen 2410004J02Rik; AI449615; ATP(GTP)-binding protein; ATPBD1A; GPN1; GPN-loop GTPase 1; HUSSY-23; MBD2-interacting protein; MBDIN; methyl-CpG binding domain protein 2 interacting protein; NTPBP; RNA polymerase II associated protein 4; RNAPII-associated protein 4; RPAP4; XAB1; XPA binding protein 1; XPA binding protein 1, GTPase; XPA-binding protein 1
Símbolos de los genes Gpn1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GPN1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102748).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11321
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.