Learn More
Novus Biologicals™ GPIP137 Overexpression Lysate
Código de producto. 18269232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18269232 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18269232 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL108687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.00€
    709.80€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 41.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The GPIP137 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23 and based on accession number NM_5898. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens cell cycle associated protein 1 (CAPRIN1), transcript variant 1, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación