missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPI 293T Cell Overexpression Lysate 2 (Denatured), Abnova

Código de producto. 16128834
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16128834 100 μl 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16128834 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00002821T02.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Inmunotransferencia (Western Blotting)

Especificaciones

Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción GPI 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_000175.2
Peso molecular 63.1
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-GPI full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-GPI antibody (H00002821-B02) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL GPI 293T Cell Transient Overexpression Lysat
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.