Learn More
MedChemExpress GPDA
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 65096-46-0 |
| Peso molecular | 464.49 g/mol |
| Sinónimo | GPN ∣ Glycylproline p-nitroanilide tosylate |
| Objetivo | HBV |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (215.29 mM; Need ultrasonic) |