Learn More
GPC- glicerofosforilcolina, TRC
Código de producto. 17997154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17997154 1 g 1 g
17978574 100 mg 100 miligramos
17977144 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17997154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5987001G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28319-77-9
Fórmula molecular C8 H20 N O6 P
Peso molecular (g/mol) 257.22
Sinónimo 2-[[[(2R)-2,3-Dihydroxypropoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium Inner Salt, Brezal, Cereton, Cholicerin, Choline Alfoscerate, Cholitiline, Delecit, Glycerylphosphocholine, Glycerylphosphorylcholine, L-α-GPC, L-α-Glycerophosphocholine, L-α-Glycerophosphorylcholine, L-α-Glycerylphosphorylcholine, O-(sn-glycero-3-Phosphoryl)choline, Sn-Glycerophosphocholine, sn-Glycero-3-phosphorylcholine, sn-glycero-3-phosphocholine, α-Glycerophosphorylcholine, α-Glycerylphosphorylcholine, Ethanaminium, 2-[[[(2R)-2,3-dihydroxypropoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Choline, hydroxide, 2,3-dihydroxypropyl hydrogen phosphate, inner salt, D- (8CI), Ethanaminium, 2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Brezal, Cereton, Cholicerin, Choline alfoscerate, Choline alphoscerate, Cholitiline, Delecit, Ethanaminium, 2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Gliatilin, Glycerol 3-phosphocholine, Glycerol 3-phosphorylcholine, Glycerol phosphorylcholine, Glycerophosphocholine, Glycerophosphoric acid choline ester, Glycerophosphorylcholine, Glyceryl 3-phosphorylcholine, Glycerylphosphocholine, Glycerylphosphorylcholine, L-α-GPC, L-α-Glycerophosphocholine, L-α-Glycerophosphorylcholine, L-α-Glycerylphosphorylcholine, Nichiyu GPC 85R, O-(sn-glycero-3-Phosphoryl)-choline, sn-glycero-3-Phosphocholine, sn-glycero-3-Phosphorylcholine, sn-glycero-3-Phosphorylcholine, α-Glycerophosphorylcholine, α-Glycerylphosphorylcholine
Nombre IUPAC [(2R)-2,3-dihidroxipropilo] 2-(trimetilanialil)etil fosfato
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OC[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerophosphocholine (GPC)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1028
Porcentaje de pureza >95%