Learn More
Tocris Bioscience™ GPBAR-A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001672 50 mg 50 miligramos
30001656 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001672 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4478/50
GPBA receptor (TGR5) agonist
GPBA receptor agonist. Upregulates GLP-1 secretion from intestinal cultures. Increases MQAE-fluorescence suggesting a decrease in intracellular chloride concentration in gallbladder epithelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877052-79-4
Fórmula molecular C23H15F7N2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GPBAR-A
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.37
Pureza >98%
Peso molecular 484.374