Learn More
GP531, MedChemExpress
Descripción
GP531 is a potent, second-generation adenosine regulating agent, is pharmacologically silent under basal conditions but increases localized endogenous adenosine during ischemia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GP531 |
| CAS | 142344-87-4 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H21N5O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (359.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(N)N([C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H](CNCC3=CC=CC=C3)O2)O)O)C=N1)N |
| Peso molecular (g/mol) | 347.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.37 |
| Mostrar más |