missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ gp210 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17288073 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17288073 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17288073 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5115312

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total GP210.

NUP210 nuclear pore complex is a massive structure that extends across the nuclear envelope, forming a gateway that regulates the flow of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. Nucleoporins are the main components of the nuclear pore complex in eukaryotic cells. The protein encoded by this gene is a membrane-spanning glycoprotein that is a major component of the nuclear pore complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno gp210
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica NUP210
N.º de referencia del gen P11654, Q8TEM1, Q9QY81
Alias de gen 9830001L10; AI836801; FLJ22389; gp190; GP210; integral membrane nucleoporin gp210; Kiaa0906; Nuclear envelope pore membrane protein POM 210; nuclear pore membrane glycoprotein 210; nuclear pore membrane protein 210; nuclear pore protein gp210; nucleoporin 210; nucleoporin 210; nuclear pore membrane glycoprotein 210; nuclear pore membrane protein 210; nucleoporin 210kDa; nucleoporin 210kDa L homeolog; nucleoporin Nup210; NUP210; nup210.L; POM210; pore membrane protein of 210 kDa; PSEC0245; XELAEV_18001839mg
Símbolos de los genes NUP210
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human NUP210(Accession Q8TEM1), corresponding to amino acid residues H1851-H1887.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23225, 54563, 58958
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.