Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión serie GP con calibración interna y homologación clase II
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16601132
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
101 kg
101 kg/61 kg
12 kg
21 kg
31 kg
31 kg/6,1 kg
61 kg
Legibilidad:
0,1 g
1 g
1 g/0,1 g (gama inteligente)
10 g/1 g (gama inteligente)
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad unitSize
16601132 31 kg 0,1 g cada uno
16621132 31 kg/6,1 kg 1 g/0,1 g (gama inteligente) cada uno
16651122 101 kg 1 g cada uno
16651132 61 kg 1 g cada uno
16671122 101 kg/61 kg 10 g/1 g (gama inteligente) cada uno
16681122 12 kg 0,1 g cada uno
16691122 21 kg 0,1 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16601132 Proveedor A&D Weighing N.º de proveedor GP30KEC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4887.75€
    4535.35€ / paquete de 1
    Ahorro 352.40€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con capacidades de 12 a 102 kg, estas balanzas industriales de alta precisión tienen un gran plato de pesaje, además de protección IP65 contra el polvo y el agua. Función SmartRange para una mayor precisión, independientemente del peso de tara del recipie
  • Homologación tipo CE
  • Diseño de brazo oscilante o diseño de plataforma y pantalla independiente
  • Protección IP65
  • Aleación de aluminio duradera& construcción de acero inoxidable
  • Calibración sencilla con pesa de calibración interna
  • Velocidad de respuesta de SHS de solo 1,5 segundos
  • GLP, GMP y ISO obediente
  • Interfaz RS-232C.
  • Salida de comparador y salida analógica (opcional)
  • Gran pantalla fluorescente de vacío
  • Función de memoria de datos
  • Función de recuento con ACAI (mejora de precisión por recuento automático)
  • Función de gama inteligente (GP-32K/102K/32KS)
  • Función de comparador
  • Pesaje con gancho inferior para muestras térmicas y magnéticas, así como para el cálculo de la densidad
  • Función de pesaje de animales
Especificaciones
Capacidad 31 kg
Tipo de pantalla VFD
Legibilidad 0,1 g
Tiempo de estabilización 1,5 segundos
Tipo Balanzas de precisión industriales