Learn More
Cole-Parmer™ GP Mezclador de laboratorio de altura
Código de producto. 17771959 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 40 a 4 000 pm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
17771959 De 40 a 4 000 pm cada uno
1 options
Código de producto. 17771959 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5500800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00€
    1228.92€ / paquete de 1
    Ahorro 101.08€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Mezclador diseñado para confiabilidad y durabilidad.
  • Ideal para mezclar fluidos similares al agua en trabajos livianos.
  • Motor de CC con escobillas y protección contra sobrecarga integrada
  • Durable, sin piezas de desgaste que requieran servicio por parte del usuario
  • Clasificación IP44 por IEC 60529
  • Mandril sin llave reemplazable por el usuario
Cole-Parmer GP El mezclador de laboratorio garantiza un control preciso y confiable de la velocidad del motor con función de arranque suave y un ajuste gradual y suave de la configuración de velocidad. La velocidad constante se mantiene electrónicamente a través de la compensación automática de los cambios en las demandas de torque de carga a velocidades altas y bajas. La compensación de corriente del motor incorporada minimiza la deriva de velocidad con los cambios en la carga. La limitación de corriente del motor protege el sistema en caso de una condición de rotor bloqueado. La protección del circuito de salida protege contra cortocircuitos involuntarios en la salida. El mezclador gira entre 40 y 4000 rpm con un torque máximo de 9,5 in por onza. La perilla de control de velocidad se utiliza para encender y configurar la velocidad del motor del mezclador y proporciona un rango de ajuste de 100:1. El LED indica que el mezclador está encendido cuando está verde. Cuando parpadea, indica que se ha alcanzado una condición límite, como una situación de sobretemperatura o sobrecorriente.
Especificaciones
Velocidad De 40 a 4 000 pm
Capacidad 38 L
Tensión 120/230 V
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Altura (imperial) 4,1 in
Altura (métrico) 104 mm
Longitud (imperial) 3,3 in
Longitud (métrico) 84 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Caballos de fuerza 1/50
Descripción GP Juego de mezclador
Incluye Motor mezclador con controlador integrado y 6 pies. Cable, 12 x 3/8 in Eje de acero inoxidable, 1,5 in Hélice de acero inoxidable, varilla de montaje y cable de alimentación.
Material Aluminio, plástico y vinilo pintados o anodizados
Tipo de motor Motor de CC con escobillas
par de torsión 7 in por onza.
Viscosidad 100 cps máximo