Learn More
Gossypol, R&D Systems™
Código de producto. 18702794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18702794 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18702794 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 1964/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Proapoptotic; downregulates Bcl-2 and Bcl-XL
Lipophilic agent derived from cottonseed. Exhibits multiple biological effects including antifertility and anticancer activity. Proapoptotic; downregulates Bcl-2 and Bcl-XL.
R-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gossypol
CAS 303-45-7
Fórmula molecular C30H30O8
Número MDL MFCD00017352
Cantidad 50 mg
Sinónimo gossypol, --gossypol, +-gossypol, pogosin, tash 1, racemic-gossypol, r---gossypol, r-gossypol, +--gossypol, +/--gossypol
Clave InChI QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=C(O)C(O)=C(C=O)C2=C(O)C(=C(C)C=C12)C1=C(O)C2=C(C=O)C(O)=C(O)C(C(C)C)=C2C=C1C
Nombre IUPAC 1,1',6,6',7,7'-hexahidroxi-3,3'-dimetil-5,5'-bis(propan-2-il)-[2,2'-binaftaleno]-8,8'-dicarbaldehído
Peso molecular (g/mol) 518.56
PubChem CID 3503
ChEBI CHEBI:28584
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.56
Porcentaje de pureza >98%
Línea de productos Tocris