Learn More
Gossypol, MedChemExpress
Código de producto. 16476176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476176 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16476176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13407
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Gossypol binds to Bcl-xL protein and Bcl-2 protein with Kis of 0.5-0.6 μM and 0.2-0.3 mM, respectively.
Gossypol binds to Bcl-xL protein and Bcl-2 protein with Kis of 0.5-0.6 μM and 0.2-0.3 mM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gossypol
CAS 303-45-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H30O8
Cantidad 100 mg
Sinónimo BL 193
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (64.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=C(O)C(O)=C(C(C)C)C2=CC(C)=C(C3=C(C)C=C4C(C(C)C)=C(O)C(O)=C(C=O)C4=C3O)C(O)=C12
Peso molecular (g/mol) 518.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.55
Porcentaje de pureza 98.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death