Learn More
Gosipol-d2, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Gossypol D2 (Binaphthalene-4,4'-D2) |
| CAS | 113580-77-1 |
| Fórmula molecular | C30 2H2 H28 O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Gossypol D2 (binaphthalene-4,4' D2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H30O8/c1-11(2)19-15-7-13(5)21(27(35)23(15)17(9-31)25(33)29(19)37)22-14(6)8-16-20(12(3)4)30(38)26(34)18(10-32)24(16)28(22)36/h7-12,33-38H,1-6H3/i7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c(C)c(c(O)c2c(C=O)c(O)c(O)c(C(C)C)c12)c3c(C)c([2H])c4c(C(C)C)c(O)c(O)c(C=O)c4c3O |
| Nombre IUPAC | 5-deuterio-7-(4-deuterio-8-formil-1,6,7-trihidroxi-3-metil-5-propan-2-ilnaftalen-2-il)-2,3,8-trihidroxi-6-metil-4-propan-2-ilnaftaleno-1-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 520.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.2066 |