Learn More
Ácido acético Gossypol, TRC
Código de producto. 30136638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136638 2.5 g 2.50 g
30040729 100 mg 100 miligramos
30011990 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7679002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12542-36-8
Fórmula molecular C30 H30 O8 . C2 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 578.61
Sinónimo Gossypol acetic acid, 1,1',6,6',7,7'-Hexahydroxy-3,3'-dimethyl-5,5'-bis(1-methylethyl)-[2,2'-binaphthalene]-8,8'-dicarboxaldehyde Acetic Acid, 1,1',6,6',7,7'-Hexahydroxy-5,5'-diisopropyl-3,3'-dimethyl-[2,2'-binaphthalene]-8,8'-dicarboxaldehyde Acetic Acid, (±)-Gossypol Acetic Acid, 1,1',6,6',7,7'-Hexahydroxy-3,3'-dimethyl-5,5'-diisopropyl-2,2'-binaphthyl-8,8'-dialdehyde Acetic Acid, 1,1',6,6',7,7'-Hexahydroxy-3,3'-dimethyl-5,5'-diisopropyl[2,2'-binaphthalene]-8,8'-dicarboxaldehyde Acetic Acid, 1,1',6,6',7,7'-Hexahydroxy-5,5'-diisopropyl-3,3'-dimethyl-2,2'-binaphthalene-8,8'-dicarboxaldehyde Acetic Acid, 1,6,7,1',6',7'-Hexahydroxy-5,5'-diisopropyl-3,3'-dimethyl-[2,2']binaphthalenyl-8,8'-dicarboxaldehyde Acetic Acid, 2,2'-Bis[1,6,7-trihydroxy-3-methyl-5-isopropyl-8-aldehydonaphthyl] Acetic Acid, 2,2'-Bis[8-formyl-1,6,7-trihydroxy-5-isopropyl-3-methylnaphthyl] Acetic Acid, BL 193 Acetic Acid, Gossypol Acetic Acid, NSC 56817 Acetic Acid, NSC 624336 Acetic Acid, No Fertil Acetic Acid, Pogosin Acetic Acid, Tash 1 Acetic Acid
Nombre IUPAC ácido acético; 7-(8-formil-1,6,7-trihidroxi-5-isopropil-3-metil-2-naftil)-2,3,8-trihidroxi-4-isopropil-6-metil-naftaleno-1-carbaldehído
SMILES CC(C)c1c(O)c(O)c(C=O)c2c(O)c(c(C)cc12)c3c(C)cc4c(C(C)C)c(O)c(O)c(C=O)c4c3O.CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gossypol Acetate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C30H30O8.C2H4O2/c1-11(2)19-15-7-13(5)21(27(35)23(15)17(9-31)25(33)29(19)37)22-14(6)8-16-20(12(3)4)30(38)26(34)18(10-32)24(16)28(22)36;1-2(3)4/h7-12,33-38H,1-6H3;1H3,(H,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.2152