Learn More
Ácido gosipol acético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
15465729 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15465729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63517.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 12542-36-8 | C32H34O10 | 578.614 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12542-36-8
Fórmula molecular C32H34O10
Peso molecular (g/mol) 578.614
Número MDL MFCD00058385
Clave InChI NIOHNDKHQHVLKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gossypol-acetic acid, gossypol acetate, gossypol acetic acid, acetate gossypol, --gossypol acetic acid, s-gossypol acetic acid, at-101 acetic acid, gossypol-acetic acid complex
PubChem CID 227456
Nombre IUPAC ácido acético; 7-(8-formil-1,6,7-trihidroxi-3-metil-5-propan-2-ilnaftalen-2-il)-2,3,8-trihidroxi-6-metil-4-propan-2-ilnaftaleno-1-carbaldehído
SMILES CC1=C(C(=C2C(=C1)C(=C(C(=C2C=O)O)O)C(C)C)O)C3=C(C=C4C(=C3O)C(=C(C(=C4C(C)C)O)O)C=O)C.CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gossypol-acetic acid
Color Amarillo a verde
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.61
Forma física Polvo