Learn More
Gossypol (acetic acid), MedChemExpress
Código de producto. 16451876
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451876 500 mg 500 miligramos
16401276 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451876 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Gossypol acetic acid ((±)-Gossypol-acetic acid) binds to Bcl-xL protein and Bcl-2 protein with Kis of 0.5-0.6 μM and 0.2-0.3 mM, respectively.
Gossypol acetic acid ((±)-Gossypol-acetic acid) binds to Bcl-xL protein and Bcl-2 protein with Kis of 0.5-0.6 μM and 0.2-0.3 mM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gossypol (acetic acid)
CAS 12542-36-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H34O10
Cantidad 500 mg
Sinónimo (±)-Gossypol-acetic acid BL-193 (acetic acid)
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=C(C2=C(O)C(C(C=O)=C(O)C(O)=C3C(C)C)=C3C=C2C)C(C)=CC4=C(C(C)C)C(O)=C(O)C(C=O)=C41.O=C(O)C
Peso molecular (g/mol) 578.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.61
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death