Learn More
Gosipol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465939 250 mg 250 miligramos
15445939 25 mg 25 miligramos
15455939 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15465939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63767.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente lipofílico derivado de la semilla de algodón
Gossypol acts as an inhibitor for several dehydrogenase enzymes. Gossypol has also long been known to possess antimalarial properties. Gossypol provided reliable contraception. gossypol provokes infertility and causes spermatogenesis. Gossypol is used as an active antifertility agent in a variety of male animals, including mice, rats, hamsters, monkeys, rabbits, and bulls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El gosipol actúa como un inhibidor de varias enzimas deshidrogenasas. También se sabe desde hace mucho tiempo que el gosipol tiene propiedades antipalúdicas. El gosipol aportó un método anticonceptivo fiable, provoca infertilidad y causa espermatogénesis. El gosipol se usa como agente activo contra la fertilidad en diferentes animales machos, como ratones, ratas, hámsters, monos, conejos y toros.
Solubilidad
Soluble em etanol 100 % (25 mg/ml), DMF (25 mg/ml), acetona, DMSO (25 mm), metanol (2 mg/ml), éter, cloroformo, carbonato sódico y soluciones acuosas diluidas de amoníaco . Insoluble en agua. El gosipol es un agente contra la fertilidad masculina que tiene actividad antiespermatogénica y se ha demostrado que contiene propiedades antitumorales, antivirales y antioxidantes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303-45-7
Fórmula molecular C30H30O8
Peso molecular (g/mol) 518.56
Número MDL MFCD00017352
Clave InChI QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gossypol, --gossypol, +-gossypol, pogosin, tash 1, racemic-gossypol, r---gossypol, r-gossypol, +--gossypol, +/--gossypol
PubChem CID 3503
ChEBI CHEBI:28584
SMILES CC(C)C1=C(O)C(O)=C(C=O)C2=C(O)C(=C(C)C=C12)C1=C(O)C2=C(C=O)C(O)=C(O)C(C(C)C)=C2C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gossypol
Color Amarillo a marrón
Cantidad 250 mg
Índice Merck 14,4528
Información de solubilidad Soluble in 100%ethanol (25mg/ml),DMF (25mg/ml),acetone,DMSO (25 mM),methanol (2mg/ml),ether,chloroform,sodium carbonate,and dilute aqueous solutions of ammonia . Insoluble in water. Gossypol is a male antifertility agent with antispermatogenic activity and has been shown to contain antitumor,anitviral,and antioxidant properties.
Nombre IUPAC 1,1',6,6',7,7'-hexahidroxi-3,3'-dimetil-5,5'-bis(propan-2-il)-[2,2'-binaftaleno]-8,8'-dicarbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.56
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo