Learn More
Chismes 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315285 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315285 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14056190AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,11-Hexadecadien-1-yl Acetate
CAS 50933-33-0
Nombres de analitos o componentes 7,11-Hexadecadien-1-yl Acetate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H32 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 7,11-Hexadecadien-1-ol, Acetate, gossyplure, 7,11-Hexadecadien-1-ol, acetate (9CI), Gossyplure, Hercon Disrupt, NoMate PBW, Pectone, Selibate PBW, cis-7,cis-11-Hexadecadienyl acetate mixture with cis-7,trans-11-hexadecadienyl acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7,10-11H,3-5,8-9,12-17H2,1-2H3/b7-6?,11-10+
SMILES CCCCC=CCC\C=C\CCCCCCOC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de [(7E)-hexadeca-7,11-dienilo]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 280.44
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.2402 g/mol