Learn More
Gosselin™ Tapón con alas Gosselin™
Descripción
- Proceso de fabricación: Todos los cierres y tubos se fabrican con equipos de alta tecnología que utilizan tecnología de moldeo por inyección. Los plásticos crudos utilizados son vírgenes y cumplen con las normas ambientales actuales. Cada lote de producción está sujeto a inspección durante todo el proceso de producción de acuerdo con las referencias estándar, que se refuerzan con’las propias especificaciones de Gosseli ns.
- Formas de tubos: Amplia gama de tubos: de fondo redondo, de fondo cónico, de fondo plano, de fondo alado, pueden utilizarse con los diferentes analizadores que hay en el mercado.
- Resistencia: La mayoría de nuestros tubos están diseñados para soportar la centrifugación hasta un máximo de 3000 g con un adaptador adecuado en un rotor equilibrado.
- Tapones: Nuestros cierres son adecuados para diferentes usos de los tubos y aplicaciones. Por eso ofrecemos tapones rectos, con alas o de rosca. Todos los cierres cuentan con estrías verticales para facilitar el agarre
- Empaquetado: Todos los tubos están protegidos con una bolsa exterior de polietileno colocada previamente en el interior de las cajas para evitar cualquier riesgo de contaminación por partículas.
- Trazabilidad del producto: Gracias a la etiqueta del producto en cada caja, podemos rastrear cada ciclo de producción. Esta etiqueta incluye el número de lote y la fecha de caducidad si el producto ha sido esterilizado
- Materias primas: Cumple con las directivas europeas en vigor, especialmente la de ausencia de metales pesados (CE N.° 1935/2004), la de compatibilidad alimentaria (94/62/CE) y el marcado CE relativo a los productos sanitarios para el diagnóstico in vitro (98/79/CE).
Specifica
Specifica
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 15000/caja |
| N.º por caja | 2500/paq. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?