Learn More
Gosselin™ Recipiente recto de polipropileno con tapón de rosca
Código de producto. p-6911016
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 264
paquete de 380
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Color del tapón unitSize
15418834 125 mL No estéril Blanco paquete de 380
15408834 125 mL No estéril Rojo paquete de 380
15478824 125 mL Estéril Blanco paquete de 380
15438834 125 mL Estéril Azul paquete de 380
15488834 180 mL Estéril Rojo paquete de 264
15438844 180 mL No estéril Blanco paquete de 264
15478804 40 mL No estéril Blanco paquete de 1000
7 options
Código de producto. 15418834
Marca: Gosselin™ TP52C013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye tapón de polietileno a prueba de fugas. El recipiente recto de polipropileno con tapón de rosca Corning™ Gosselin™ se ha diseñado con una boca ancha para proporcionar un espacio amplio para la recogida de muestras.
Diseñado para la recogida de muestras, el almacenamiento y el transporte a laboratorios.
  • Tapón de polieteretercetona
  • Tapón de rosca a pruebas de fuga
  • Versiones estériles o no estériles disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras
Material Polipropileno
N.° por paquete 380/paq.
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 74 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 52 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca