Learn More
Gosselin™ Recipiente recto de polipropileno con tapón de rosca
Artikelnummer. 15408834
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Packungsgröße:
paquete de 1000
paquete de 264
paquete de 380
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Esterilidad Color del tapón Packungsgröße
15408834 125 mL No estéril Rojo paquete de 380
15418834 125 mL No estéril Blanco paquete de 380
15478824 125 mL Estéril Blanco paquete de 380
15438834 125 mL Estéril Azul paquete de 380
15488834 180 mL Estéril Rojo paquete de 264
15438844 180 mL No estéril Blanco paquete de 264
15478804 40 mL No estéril Blanco paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15408834 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. TP52C012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.39€
    128.67€ / paquete de 380
    Ahorro 18.72€
    12% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Incluye tapón de polietileno a prueba de fugas. El recipiente recto de polipropileno con tapón de rosca Corning™ Gosselin™ se ha diseñado con una boca ancha para proporcionar un espacio amplio para la recogida de muestras.
Diseñado para la recogida de muestras, el almacenamiento y el transporte a laboratorios.
  • Tapón de polieteretercetona
  • Tapón de rosca a pruebas de fuga
  • Versiones estériles o no estériles disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras
Material Polipropileno
N.° por paquete 380/paq.
Esterilidad No estéril
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Graduated No
Altura (métrico) 74 mm
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 52 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Recipiente de muestras
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.