Learn More
Gosselin™ Recipiente recto
Código de producto. 15448814
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
180 mL
Color del tapón:
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 264
paquete de 380
paquete de 600
paquete de 700
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón unitSize
15448814 60 mL Verde paquete de 700
15448824 60 mL Rojo paquete de 600
15458824 125 mL Azul paquete de 380
15488824 125 mL Verde paquete de 380
15408844 180 mL Verde paquete de 264
15498844 180 mL Rojo paquete de 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15448814 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TP35C004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    149.28€ / paquete de 700
    Ahorro 1.72€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP Corning™ Gosselin™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
  • Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
  • Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
  • Tapones de rosca codificados por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 60 mL
Color del tapón Verde
N.º por caja 700/caja
N.° por paquete 70/Paq.