Learn More
Corning™ Recipientes rectos de polipropileno estériles con tapones de polietileno
Descripción
- Polipropileno moldeado por inyección
- Tapón de rosca de polietileno a prueba de fugas
- Asegurado estéril 10-3
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Color del tapón | Rojo |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Chemical Label | Sin marcar |
| Mostrar más |