Learn More
Corning™ Calcillo de tapón de rosca de polipropileno con mango extraíble, azul, estéril
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11773154
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
90 ml
125 mL
180 mL
Altura (imperial):
10,82 in
11,41 in
12 in
Altura (métrico):
27,5 cm
27.5 cm
29 cm
30,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (imperial) Altura (métrico) unitSize
11773154 90 ml 11,41 in 29 cm paquete de 150
11763144 40 ml 10,82 in 27.5 cm paquete de 250
11743144 180 mL 12 in 30,5 cm paquete de 100
11733144 125 mL 10,82 in 27,5 cm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11773154 Proveedor Corning™ N.º de proveedor TAFL101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.55€
    309.15€ / paquete de 150
    Ahorro 30.40€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Herramientas de muestreo de calidad para asegurar la recuperación y envío de las muestras
  • Recipientes de polipropileno de color azul
  • Mango extraíble
  • Resistente a los golpes, a prueba de fugas
  • Sin riesgos de contaminación cruzada
  • Información sobre trazabilidad en cada bolsa
  • Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cacillo
Material Polipropileno
Incluye Mango extraíble
Capacidad (imperial) 3,04 oz
Capacidad (métrico) 90 ml
Esterilidad Estéril
Color Azul
Certificaciones/conformidad EC N 1935/2004, ISO 11137
Para utilizar con (aplicación) Herramientas de muestreo de calidad para asegurar la recuperación y envío de las muestras
Diámetro exterior (imperial) 1,69 in
Diámetro exterior (métrico) 4,3 cm
Altura (imperial) 11,41 in
Altura (métrico) 29 cm