Learn More
Corning™ Bolsas para mezcla de polietileno estériles
Código de producto. 11755085
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 ml
Descripción:
Con filtro completo
Con filtro lateral
Sin filtro
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 2500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción Cantidad Tamaño de la unidad
11755085 400 ml Sin filtro 50/Paq. paquete de 2500
11787919 400 ml Con filtro lateral 50/Paq. paquete de 1500
11777919 400 ml Con filtro completo 50/Paq. paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11755085 Proveedor Corning™ N.º de proveedor SM201
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Bolsas universales para una suspensión homogénea
  • Bolsas de polietileno (PE)
  • De 80 a 3500 ml
  • Con o sin filtro
  • Trazabilidad en cada bolsa de filtros
  • Estéril
Order Info
Utilice el clip para bolsas, Cat. No. 07-201-979, para cerrar las bolsas entre los pasos de preparación de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Sin filtro
Color Natural
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
N.º por caja 2500/caja
N.° por paquete 500/Paq.
Cantidad 50/Paq.
Capacidad (métrico) 400 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 180 mm