Learn More
Corning™ S-Blender-1A
Código de producto. 15589783
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
Bolsas de 80 a 400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15589783 Bolsas de 80 a 400 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15589783 Proveedor Corning™ N.º de proveedor SBLENDER1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mezclador de alto rendimiento para preparación de muestras de microbiología.
El Corning Gosselin S-Blender-1A es un mezclador de alto rendimiento para la preparación de muestras microbiológicas. El mezclador, que es adecuado para una gama de diluciones de muestras entre 80 y 400 ml, garantiza una mezcla rápida y precisa de cualquier muestra, incluidos alimentos, productos agrícolas, químicos y cosméticos.
Fácil de limpiar:
  • Paletas de acero inoxidable extraíbles
  • Paletas y puerta esterilizables en autoclave
  • Cámara de mezclado extraíble
  • Cajón de residuos integrado
Velocidad, tiempo y potencia de mezclado ajustables:
  • Capacidad de mezclado: Bolsas de 80 a 400 ml
  • Control digital, teclado y pantalla LCD
  • Visualización del tiempo restante
  • Modo de ajuste de programas (nueve programas)
  • Temporizador ajustable: De 10 segundos a 210 segundos o continuo
  • Velocidad ajustable (recorrido/min): lenta (450), normal (550) y rápida (650)
Otras características:
  • Bajo nivel de ruido (51 dBA)
  • Protección del motor y la maquinaria: interruptor de circuito electrónico, sin acceso a la cámara durante el funcionamiento, arranque/parada activados por la puerta
  • Garantía: 3 años
  • Lista de piezas de repuesto disponible
  • Centros de servicio regionales disponibles para mantenimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mezclador de alto rendimiento
Velocidad Velocidad ajustable (recorrido/min): lenta (450), normal (550) y rápida (650)
Intervalo de volumen (métrico) Bolsas de 80 a 400 ml
Para utilizar con (aplicación) Mezclado de cualquier muestra, entre ellas de tipo alimentario, químico, cosmético y de agricultura
Nivel de ruido Bajo (51 dBA)