Learn More
Gosselin™ Tubo de base redonda Gosselin™
Descripción
- Centrifugación de hasta 3000 x g con un adaptador adecuado en un rotor equilibrado
- Compatibles con sistemas de automatización
- Para el uso en el laboratorio
- Poliestireno (PS) o polipropileno (PP)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Material | Poliestireno |
| Cantidad | 1500/paq., 6000/caja |