Learn More
Gosselin™ Pipeta graduada de poliestireno Gosselin™
Descripción
- Construcción de una sola pieza
- Tapón hidrófobo codificado por colores
- Apirógeno, no citotóxico y no hemolítico
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 800 paquete |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Longitud (métrico) | 294 mm |
| Tipo | Pipeta graduada |