Learn More
Recipiente de poliestireno Gosselin™
Código de producto. 12397547
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 162
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12397547 200 mL paquete de 162
1 options
Código de producto. 12397547 Proveedor Gosselin N.º de proveedor TP20014
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Contiene tapón. Los recipientes de poliestireno Gosselin™ son herramientas de calidad para la recuperación y el envío seguros de las muestras.
  • Poliestireno
  • Incluye tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Forma Recto, cilíndrico
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 200 mL
Certificaciones/conformidad EC N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón Rojo
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Natural
Diámetro (métrico) 55 mm
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Tapón de rosca de polipropileno rojo
N.º por caja 162/Paq.