missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Recipiente de poliestireno Gosselin™

Código de producto. 11783214
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11783214 40 ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11783214 Proveedor Gosselin N.º de proveedor TP30004

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo de producto Recipiente
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Forma Recto, cilíndrico
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 40 ml
Certificaciones/conformidad CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón Rojo
Tipo de tapón Tapón roscado
Color Natural
Diámetro (métrico) 30 mm
Altura (métrico) 70 mm
Incluye Tapón de rosca de LDPE rojo
N.º por caja 1000/caja de cartón
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.