Learn More
Placa de Petri de poliestireno Gosselin™
Description
- Adecuadas para la producción aséptica
- Esterilizadas mediante radiación
- Fondo plano
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE N° °1935/2004, ISO 11137 |
| Color | Natural |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Placa de Petri |
| Número de pocillos | 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología |
| Cantidad | Cartón de 176 |
| Ventilación | 3 |
| Show More |