Learn More
Gosselin™ Placa de Petri de poliestireno Gosselin™
Código de producto. 11758573
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
140 mm
140 mm
Altura (métrico):
14,2 mm
15 mm
20,6 mm
Ventilación:
0
3
6
Esterilidad:
Aséptico
Estéril
Tamaño de la unidad:
1620 PCS
176 PCS
paquete de 176
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Ventilación Esterilidad Tamaño de la unidad
11758573 55 mm 14,2 mm 6 Aséptico 1620 PCS
15268043 140 mm 20,6 mm 3 Estéril 176 PCS
11718593 - 15 mm 0 Estéril paquete de 176
15258043 140 mm 20,6 mm 3 Estéril 176 PCS
11788573 55 mm 14,2 mm 0 Estéril 1620 PCS
11778573 55 mm 14,2 mm 0 Aséptico 1620 PCS
11708593 140 mm 20,6 mm 0 Aséptico 176 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11758573 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor BP5306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    240.89€ / paquete de 1620
    Ahorro 230.11€
    48% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Platos de poliestireno cristal, con óptima planitud.
  • Adecuadas para la producción aséptica
  • Esterilizadas mediante radiación
  • Fondo plano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N° °1935/2004, ISO 11137, Aséptico
Color Natural
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Aséptico
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 1
Para utilizar con (aplicación) Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología
Ventilación 6
Altura (métrico) 14,2 mm
Diámetro (métrico) 55 mm