Learn More
Kit de transporte de portaobjetos de polipropileno Gosselin™
Código de producto. 11723144
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 700
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11723144 5 mm paquete de 700
1 options
Código de producto. 11723144 Proveedor Gosselin N.º de proveedor PLP01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00€
    231.42€ / paquete de 700
    Ahorro 149.58€
    39% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Especificaciones
Capacidad para portaobjetos 2
Color Natural
El dispositivo tiene Portaobjetos
Dimensiones (L x An) 85 x 72 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 85 x 72 x 5 mm
Altura (imperial) 0,19 in
Altura (métrico) 5 mm
Longitud (imperial) 3,3 in
Longitud (métrico) 85 mm
Material Polipropileno
Anchura (imperial) 2,8 pulg
Anchura (métrico) 72 mm