Learn More
Gosselin™ Recipiente cónico, PP
Código de producto. 11714426
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11714426 200 ml paquete de 200
1 options
Código de producto. 11714426 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor PN20003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    138.55€ / paquete de 200
    Ahorro 169.45€
    55% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El recipiente cónico Gosselin™, PP, tiene fondo plano, forma cónica y viene con un tapón de rosca.
  • Hechos de polipropileno duradero
  • Forma cónica
  • Fondo plano
  • Tapón de rosca rojo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 74 mm
Incluye Tapón de rosca
Material Polipropileno
N.º por caja 200/caja
N.° por paquete 200/paq.
Peso (métrico) 0,01 kg
Color del tapón Rojo
Claridad Natural
Closure Included Sí
Altura (métrico) 70 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 74 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma Forma redonda
Tipo de producto Recipiente de muestras