Learn More
Corning™ Placas de Petri
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15488784
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120,5 × 15.8 mL
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Número de pocillos:
1
2
Ventilación:
3
4
6
Esterilidad:
Estéril
Estéril o aséptico
No estéril
Tamaño de la unidad:
1620 PCS
252 PCS
720 PCS
paquete de 1620
paquete de 720
paquete de 825
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (Dia. x H) Número de pocillos Ventilación Esterilidad Tamaño de la unidad
15488784 90 x 14,2 mm 1 3 Estéril paquete de 825
11861583 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
12374079 90 x 15 mm 2 3 Estéril paquete de 825
11812532 60 x 15 mm 1 6 No estéril 1620 PCS
11768573 60 x 15 mm 1 6 Estéril paquete de 1620
11831553 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
12364069 65 x 14,5 mm 1 6 Estéril 720 PCS
12397487 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
11798563 120,5 × 15.8 mL 1 4 Estéril o aséptico 252 PCS
11728573 65 x 14,5 mm 1 3 Estéril paquete de 720
15498784 90 x 14,2 mm 1 3 Estéril paquete de 825
15446254 55 x 14,2 mm 1 6 Estéril paquete de 1620
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15488784 Proveedor Corning™ N.º de proveedor BP93B102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.23€
    129.65€ / paquete de 825
    Ahorro 114.58€
    46% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimizadas para la automatización. Gosselin™ Las placas de Petri están fabricadas con poliestireno cristal.
Optimizadas para la automatización. Gosselin™ Las placas de Petri están fabricadas con poliestireno cristal.
Optimizadas para automatización y con una doble bolsa exterior con trazabilidad. Optimizadas para la automatización.
  • Poliestireno de cristal
  • Cuatro respiraderos
  • Planicidad óptima
  • Fabricado en clase 100
  • SAL 10-6
  • Fundas de fácil apertura
  • Dos bolsas exteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de Petri
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Número de pocillos 1
Para utilizar con (aplicación) Optimizado para automatización
Envase Bolsa doble; etiquetas de trazabilidad
Ventilación 3
Dimensions (Dia. x H) 90 x 14,2 mm
Altura (métrico) 14,2 mm
Diámetro (métrico) 90 mm