Learn More
Corning™ Placas de Petri
Código de producto. 15446254
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120,5 × 15.8 mL
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Número de pocillos:
1
2
Ventilación:
3
4
6
Esterilidad:
Estéril
Estéril o aséptico
No estéril
Tamaño de la unidad:
1620 PCS
252 PCS
720 PCS
paquete de 1620
paquete de 720
paquete de 825
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (Dia. x H) Número de pocillos Ventilación Esterilidad Tamaño de la unidad
15446254 55 x 14,2 mm 1 6 Estéril paquete de 1620
11861583 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
12374079 90 x 15 mm 2 3 Estéril paquete de 825
11812532 60 x 15 mm 1 6 No estéril 1620 PCS
11768573 60 x 15 mm 1 6 Estéril paquete de 1620
11831553 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
12364069 65 x 14,5 mm 1 6 Estéril 720 PCS
12397487 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
11798563 120,5 × 15.8 mL 1 4 Estéril o aséptico 252 PCS
11728573 65 x 14,5 mm 1 3 Estéril paquete de 720
15488784 90 x 14,2 mm 1 3 Estéril paquete de 825
15498784 90 x 14,2 mm 1 3 Estéril paquete de 825
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15446254 Proveedor Corning™ N.º de proveedor BP5303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00€
    264.41€ / paquete de 1620
    Ahorro 230.59€
    46% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimizadas para la automatización. Gosselin™ Las placas de Petri están fabricadas con poliestireno cristal.
Optimizadas para la automatización. Gosselin™ Las placas de Petri están fabricadas con poliestireno cristal.
El producto estéril incluye una doble bolsa exterior con trazabilidad. Optimizadas para la automatización.
  • Seis respiraderos
  • Poliestireno de cristal
  • Fundas de fácil apertura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Número de pocillos 1
Para utilizar con (aplicación) Optimizado para automatización
Ventilación 6
Dimensions (Dia. x H) 55 x 14,2 mm
Altura (métrico) 14,2 mm
Diámetro (métrico) 55 mm