Learn More
Placa Petri Gosselin™ con embalaje para salas limpias
Descripción
- Diámetro 90 mm
- Poliestireno en cristal (PS)
- Planicidad óptima
- Fundas de fácil apertura
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE N° °1935/2004, ISO 11137 |
| Color | Natural |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Placa de Petri |
| Número de pocillos | 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología |
| Cantidad | Cartón de 700 |
| Ventilación | 1 |
| Mostrar más |