Learn More
Gosselin™ Frascos para muestreo medioambiental de PET
Código de producto. 15307067
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Incluye:
30 mg de tiosulfato sódico
60 mg de tiosulfato sódico
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
15307067 250 ml 30 mg de tiosulfato sódico paquete de 144
15397057 500 ml 60 mg de tiosulfato sódico paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15307067 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor HP250B51
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con tereftalato de polietileno para una mayor resistencia y una visibilidad clara. Los frascos para muestreo medioambiental de PET Corning™ Gosselin™ contienen tiosulfato sódico para neutralizar el cloro residual para un análisis de
  • Tapón de rosca a prueba de fugas y con precinto de seguridad
  • Etiqueta para trazabilidad
  • Peso ligero
  • Graduaciones moldeadas que ofrecen mediciones precisas
  • Irrompibles
  • Estériles
  • CE-IVD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Diámetro interior del cuello (métrico) 31,7mm
Incluye 30 mg de tiosulfato sódico
Material -PET:
Longitud (métrico) 63 mm
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 63 mm
Forma Octogonal
Altura (métrico) 132 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación