Learn More
Gosselin™ Espátulas en forma de L de inoculación
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12908140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Cantidad por caja de cartón: 2000
Cantidad por caja de cartón: 6000
Pack de 1000
Subpaquetes de 5
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 1000
paquete de 5000
paquete de 6000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12908140 Pack de 1000 paquete de 1000
12642285 Pack de 1000 paquete de 5000
11821741 Cantidad por caja de cartón: 2000 400 PCS
11836191 Subpaquetes de 5 400 PCS
12622265 Cantidad por caja de cartón: 6000 paquete de 6000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12908140 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor ETAR01
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para esparcir sobre la superficie de medios sólidos en aplicaciones microbiológicas. Las espátulas en forma de L de inoculación Gosselin™ están fabricados en poliestireno.
  • Extremo curvado
  • Estéril y desechable
  • Envasado en bolsas con cremallera a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Color Blanco
Longitud (métrico) 148 mm
Cantidad Pack de 1000
Forma Con forma de L
Material Poliestireno
Tipo de producto Espátula de inoculación
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para usos microbiológicos, industriales, ambientales y de productos lácteos