Learn More
Frascos redondos de HDPE natural Gosselin™
Código de producto. 15215477
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 130
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15215477 250 mL paquete de 130
1 options
Código de producto. 15215477 Proveedor Gosselin N.º de proveedor LR25003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 60mm
Diámetro (métrico) 37 mm