Learn More
Gosselin™ Bolsas con bolsillo y cremallera
Código de producto. 11723254
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Longitud (métrico):
170 mm
220 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11723254 Natural 170 mm 1000 PCS
11713254 Azul 170 mm 1000 PCS
11743254 Natural 220 mm paquete de 1000
11793254 Natural 300 mm 1000 PCS
11887313 Amarillo 170 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11723254 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor SP218
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Proporciona una excelente opción de almacenamiento y transporte para muestras sólidas. Las bolsas con cremallera de bolsillo Gosselin™ no son estériles y se han fabricado con plástico de PE.
  • Sistema de cierre rápido
  • Bolsillo simple o doble
  • Disponibles en una gama de colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan en la recogida y transporte de tubos y muestras sólidas
Material Polietileno
Cantidad Cartón de 4000
Longitud (métrico) 170 mm
Anchura (métrico) 125 mm
Grosor (métrico) 50 μm